Ether de pétrole, 40…60 °C
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14649.AU L14649.0F
L14649.AUEA 35.6 EUR InStock
L14649.AU L14649.0F
Ether de pétrole, 40…60 °C
Ether de pétrole 64742-82-1
CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -40°(-40°F) Odour: Petroleum-like Boiling Point: 40-60° UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849
Point d'ébullition: 40…60 °C
Densité: 0.660
Point d'éclair: –40 °C (–40 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8032-32-4
EINECS: 232-453-7
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité