Ether de pétrole, 40…60 °C, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF07076.4700EA 71.4 EUR InStock
KRAF07076.4700 KRAF07076.3700 KRAF07076.5900 KRAF07076.2700 KRAF07076.8900 KRAF07076.6700 KRAF07076.5500 KRAF07076.8500
Ether de pétrole, 40…60 °C, très pur
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité