Ether de pétrole, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23826.293EA 37.5 EUR InStock
23826.293 23826.327 23826.464 23826.360 23826.550
Ether de pétrole, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119474679-18
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
boiling range (40-60 °C) 75% min.
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité