Ether de pétrole, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,01% hydrocarbures aromatiques)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23835.294EA 26.4 EUR InStock
23835.294 23835.328 23835.460 23835.556 23835.363
Ether de pétrole, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,01% hydrocarbures aromatiques)
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119474679-18
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 1
Colouration Max. 10 APHA
Boiling range (40-60°C) (Vol %) Min. 90%
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité