Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83663.320EA 84 EUR InStock
83663.320
Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119474679-18
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Distillation (40-60°C) (Vol %) Min. 90%
Résidu à l'évaporation Max. 5 ppm
Eau Max. 0,02 %
Analyse pesticides (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité