Ether de pétrole 100-120°C, 40…60 °C
Fournisseur: Roth Carl
ROTHT173.3EA 189 EUR InStock
ROTHT173.3 ROTHT173.2 ROTHT173.1 ROTHT173.5
Ether de pétrole 100-120°C, 40…60 °C
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité