Ether de pétrole, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23840.292EA 35.7 EUR InStock
23840.292 23840.326 23840.460
Ether de pétrole, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…80 °C (1013 hPa)
Densité: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 3
Colouration Max. 10 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Boiling range (60-80°C) Min. 90 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as CS2) Max. 3 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.15 ppm
Ba (Barium) Max. 0.08 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.08 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.75 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.08 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité