Ether de pétrole, 60…95 °C, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO292510010EA 44.4 EUR InStock
ACRO292510010 ACRO292510100 ACRO292510025
Ether de pétrole, 60…95 °C, très pur
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…95 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,7 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Boiling point 60 to 95°C
Density (15°C) 0.690 to 0.710 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
n-Hexane ≤2 %
Benzene ≤35 ppm
Aromatics ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité