Ether de pétrole, 80…110 °C, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23841.320EA 61 EUR InStock
23841.320 23841.364
Ether de pétrole, 80…110 °C, TECHNICAL
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 80-100 °C (1013 hPa)
Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité