Ether de pétrole, 80…110 °C pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO278230010EA 46.7 EUR InStock
ACRO278230010 ACRO278230100 ACRO278230025
Ether de pétrole, 80…110 °C pour analyses
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 80…110 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,725 g/cm³
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Boiling point 78 to 113°C
Density (15°C) 0.719 to 0.729 kg/l
Color scale ≤10 APHA
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
n-Hexane ≤5 %
Benzene ≤20 ppm
Aromatics ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité