Ether de pétrole 100-120°C, 80…110 °C
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3259.1 3259.2
ROTH3259.1EA 30.5 EUR InStock
ROTH3259.1 ROTH3259.2
Ether de pétrole 100-120°C, 80…110 °C
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 80…110 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité