Cire d'abeilles, blanc, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
22841.265EA 66.2 EUR InStock
22841.265
Cire d'abeilles, blanc, TECHNICAL
Cire d'abeilles
Point de fusion: ∼64 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00132754
Numéro CAS: 8012-89-3
Merck Index: 12,01049
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting point 61 - 65 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité