Cire d'abeilles
Fournisseur: Roth Carl
5830.2 5830.1
ROTH5830.2EA 62.9 EUR InStock
ROTH5830.2 ROTH5830.1
Cire d'abeilles
Cire d'abeilles
Point de fusion: ∼64 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132754
Numéro CAS: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité