Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,1% TMS (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03587.0100 1.03587.0006
1.03587.0100EA 526 EUR InStock
1.03587.0100 1.03587.0006
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,1% TMS (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 20.2 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Deuteration degree ≥ 99.9 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.001
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité