Dichlorométhane-D2
Fournisseur: Roth Carl
Attention
AE55.1 AE55.2
ROTHAE55.1EA 139 EUR InStock
ROTHAE55.1 ROTHAE55.2
Dichlorométhane-D2
Dichlorométhane-D2
Formule: CD₂Cl₂
Point d'ébullition: 40 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000882
Numéro CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité