Chemical process indicators
Fournisseur: Crosstex
NAMSCPI-E01EA 242 EUR InStock
NAMSCPI-E01 NAMSCPI-E02 NAMSSP-E16
Chemical process indicators
Indicateurs de stérilisation
Chemical process indicators provide a fast and consistent visual check on items that were sterilised by EO.
  • Consistent and irreversible colour transition
  • Permanent pressure-sensitive adhesive
  • Indicator inks do not contain lead or other toxic heavy metals
Chemical indicator: Initial colour (purple) and signal colour (green)
Storage condition: 15 to 30 °C
Relative humidity: 20 – 70%
Certifications: Compliance to ISO 11140-1:2014.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité