Mercury short arc reflector lamp
Fournisseur: Zeiss
ZEIS0000001313162EA 0 EUR InStock
ZEIS0000001313162
Mercury short arc reflector lamp
Éclairages Lampes au mercure
This mercury short arc reflector lamp is specially designed for X-Cite 120 illuminator system. The average lifetime performance of this lamp module is 2000 hours.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité