Acide trifluoroacétique-D 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TFA-D[2H]Acide trifluoroacétique
ACRO325330100EA 111 EUR InStock
ACRO325330100
Acide trifluoroacétique-D 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Acide trifluoroacétique-D
Packaged in 1 ml ampoules
Formule: F₃CCOOD
MW: 115,02 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,5 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00044563
Numéro CAS: 599-00-8
ONU: 2699
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité