Acide trifluoroacétique-D (99.5% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: TFA-D[2H]Acide trifluoroacétique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.13363.0010EA 104 EUR InStock
1.13363.0010
Acide trifluoroacétique-D (99.5% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Acide trifluoroacétique-D
Formule: F₃CCOOD
MW: 115,02 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044563
Numéro CAS: 599-00-8
ONU: 2699
ADR: 8,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité