Conductivity electrode, Eutech
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
EUTE93X546101EA 321 EUR InStock
EUTE93X546101
Conductivity electrode, Eutech
Électrodes Électrodes de conductivité
Conductivity/temperature sensor with epoxy body and stainless steel rings. For use with the following Eutech meters: CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité