2-Propanol-D7
Fournisseur: Merck
8.15046.0005EA 0 EUR InStock
8.15046.0005 8.15046.0001
2-Propanol-D7
2-Propanol-D7
Formule: D₃CCD(OD)CD₃
MW: 67,04 g/mol
Numéro CAS: 19214-96-1
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité