Sulfate de diméthyle-D6 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diméthyle sulfate-D6
ACRO172910010EA 53.4 EUR InStock
ACRO172910010
Sulfate de diméthyle-D6 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Sulfate de diméthyle-D6
Formule: D₃CS(O)₂CD₃
MW: 132,09 g/mol
Point d'ébullition: 60…61 °C (7 mmHg)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,39 g/cm³
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 15199-43-6
ONU: 1595
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité