Anthracène-D10 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-DLM-102-1 CIL-DLM-102-5
PROOCIL-DLM-102-1EA 410 EUR InStock
PROOCIL-DLM-102-1 PROOCIL-DLM-102-5
Anthracène-D10 (98% D)
Anthracène-D10
Formule: C₁₄D₁₀
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1719-06-8
EINECS: 217-004-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité