Benzène-D6
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Benzene-[²H₆]
AE53.1 AE53.2
ROTHAE53.1EA 84.9 EUR InStock
ROTHAE53.1 ROTHAE53.2
Benzène-D6
Benzène-D6
Formule: C₆D₆
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6.7 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003010
Numéro CAS: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
ONU: 1114
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité