L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Deuterium oxyde 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Water-D2, Heavy water
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 36.5 EUR InStock
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuterium oxyde 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101.3
Point de fusion: 3.8
Densité: 1.105 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité