Deuterium oxyde 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
166310100 166310500 166311000
ACRO166310100EA 73.3 EUR InStock
ACRO166310100 ACRO166310500 ACRO166311000
Deuterium oxyde 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.8 °C
Densité: 1.105 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité