Deuterium oxyde 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Eau lourdeEau-D2
ACRO351430075EA 32.6 EUR InStock
ACRO351430075
Deuterium oxyde 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Deuterium oxyde
Packaged in 0.75ml ampoules
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3,8 °C
Densité: 1,105 g/cm³
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
Merck Index: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Tritium (T) ≤370 Bq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité