Deuterium oxyde ≥99.95% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Eau lourdeEau-D2
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.03428.0010EA 92.7 EUR InStock
1.03428.0010 1.03428.0100 1.03428.0005 1.03428.0009
Deuterium oxyde ≥99.95% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3,8 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
Merck Index: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité