Diméthylsulfoxyde-D6 100.0 atom % D, > 99.96 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: DMSO-D6
ACRO169020250EA 244 EUR InStock
ACRO169020250
Diméthylsulfoxyde-D6 100.0 atom % D, > 99.96 atom % D pour spectroscopie RMN
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 20,2 °C
Densité: 1,19 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité