Diméthylsulfoxyde-D6 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
364650100 364650500 364651000
ACRO364650100EA 75.8 EUR InStock
ACRO364650100 ACRO364650500 ACRO364651000
Diméthylsulfoxyde-D6 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
Point d'ébullition: 189 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 20.2 °C
Densité: 1.19 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité