Diméthylsulfoxyde-D6
Fournisseur: Roth Carl
AE56.1 AE56.2
ROTHAE56.1EA 59.9 EUR InStock
ROTHAE56.1 ROTHAE56.2
Diméthylsulfoxyde-D6
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
Point d'ébullition: 189 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 20.2 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité