Naphtalène-D8 (99% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: Naphthalene-[²H₈]
CIL-DLM-365-10 CIL-DLM-365-5 CIL-DLM-365-1
PROOCIL-DLM-365-10EA 802 EUR InStock
PROOCIL-DLM-365-10 PROOCIL-DLM-365-5 PROOCIL-DLM-365-1
Naphtalène-D8 (99% D)
Naphtalène-D8
Formule: C₁₀D₈
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001743
Numéro CAS: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité