Phénanthrène-D10 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CAMBDLM-371-0.1EA 0 EUR InStock
CAMBDLM-371-1 CAMBDLM-371-0.1 PROOCIL-DLM-371-1
Phénanthrène-D10 (98% D)
Phénanthrène-D10
Formule: C₁₄D₁₀
MW: 188,15 g/mol
Numéro CAS: 1517-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité