Phénanthrène-D10
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20920100EA 235 EUR InStock
EHERC20920100
Phénanthrène-D10
Phénanthrène-D10
Formule: C₁₄D₁₀
MW: 188,15 g/mol
Numéro CAS: 1517-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité