Pyridine-D5
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16646100EA 105 EUR InStock
EHERC16646100
Pyridine-D5
Pyridine-D5
Formule: C₅D₅N
MW: 84,06 g/mol
Point d'ébullition: 114,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Numéro MDL: MFCD00044639
Numéro CAS: 7291-22-7
ONU: 1282
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité