Fullerene C60 ≥99.5%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
39722.03 39722.MC
39722.03EA 526 EUR InStock
39722.03 39722.MC
Fullerene C60 ≥99.5%, en poudre
Fullerene C60
Purity: 99.5% CAS No.: 99685-96-8 Density: 1.7 Appearance: Black/brown Boiling Point: 500-600° subl. UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00151408
Formule: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Point d'ébullition: 500…600 °C (subl.)
Point de fusion: > 280 °C
Densité: 1.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151408
Numéro CAS: 99685-96-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité