Fullerene C70 99+%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42600.MDEA 468 EUR InStock
42600.MD 42600.03
Fullerene C70 99+%, en poudre
Fullerene C70
Formule: C₇₀
MW: 840,77 g/mol
Point d'ébullition: 500…600 °C (subl.)
Point de fusion: > 280 °C
Densité: 1,7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00282904
Numéro CAS: 115383-22-7
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité