Benzalkonium chlorure
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41339.14 41339.22 41339.36
41339.14EA 34.7 EUR InStock
41339.14 41339.22 41339.36
Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1059
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité