Benzalkonium chlorure
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures
MOLEM84982516EA 0 EUR InStock
MOLEM84982516
Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 63449-41-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité