DL-Arabinose ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09895.09 L09895.18
L09895.09EA 70.8 EUR InStock
L09895.09 L09895.18
DL-Arabinose ≥98%
DL-Arabinose
Purity: 98+% CAS No.: 147-81-9 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 1723086 Merck Reference: 14,761 MDL No.: MFCD00135867
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Densité: 1.609 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135867
Numéro CAS: 147-81-9
EINECS: 205-699-8
Merck Index: 14,761
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité