cis-Platine ≥64,5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
10471.01 10471.03 10471.06
10471.01EA 125 EUR InStock
10471.01 10471.03 10471.06
cis-Platine ≥64,5%
cis-Platine
CAS No.: 15663-27-1 Molecular Formula: Cl2H6N2Pt Formula Weight: 300.06 Physical Form: Micro Crystals Appearance: Yellow Odour: Odourless Merck Reference: 14,2317 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011623
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Point de fusion: 270 °C (dec.)
Densité: 3.738 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011623
Numéro CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
ONU: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2317
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité