cis-Platine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Platinol
PROOICRS0258EA 335 EUR InStock
PROOICRS0258
cis-Platine
cis-Platine
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Densité: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011623
Numéro CAS: 15663-27-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité