trans-Platine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP544EA 385 EUR InStock
PROOBP544
trans-Platine
trans-Platine
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Densité: 3,746 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011623
Numéro CAS: 14913-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité