D(+)-Maltose monohydraté ≥85%, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
1B1184-100GEA 378 EUR InStock
1B1184-100G 1B1184-500G
D(+)-Maltose monohydraté ≥85%, Qualité Réactif
D(+)-Maltose monohydraté
Additif de milieux commun, en particulier pour la culture du phage lambda.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on Drying < 7%
Purity > 85 %
Residue after Ignition < 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité