D(+)-Maltose monohydraté
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3891.1000EA 178 EUR InStock
A3891.1000
D(+)-Maltose monohydraté
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
Merck Index: 13,05736
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/24/2302124.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité