D(+)-Tréhalose dihydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
A19434.06 A19434.14 A19434.22
A19434.06EA 35.4 EUR InStock
A19434.06 A19434.14 A19434.22
D(+)-Tréhalose dihydraté ≥99%
D(+)-Tréhalose dihydraté
Purity: 99% CAS No.: 6138-23-4 Molecular Formula: C12H22O11.2H2O Formula Weight: 378.33 (342.29anhy) Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 5322018 Merck Reference: 14,9580 Optical Rotation: +179° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00071594
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378,33 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
Merck Index: 14,9580
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité