D(+)-Tréhalose dihydraté ≥98% pour biochimie
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: D(+)-Tréhalose à 2 molécules d'eau
28719.290EA 464 EUR InStock
28719.290
D(+)-Tréhalose dihydraté ≥98% pour biochimie
D(+)-Tréhalose dihydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378,33 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/27/2302127.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Co (Cobalt) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité