D(+)-Glucose monohydraté ≥99.5% pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
0643-1KGEA 134 EUR InStock
0643-1KG
D(+)-Glucose monohydraté ≥99.5% pour les biotechnologies
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198,17 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase None detected
Insolubles ≤0.005%
Perte à la dessication 8 – 9%
Purity (anhydrous) ≥99.5%
RNase None detected
Specific rotation 52.6 – 53.2°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité