Acide D-gluconique 50% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
119890010 119890025 119890100
ACRO119890010EA 58.5 EUR InStock
ACRO119890010 ACRO119890025 ACRO119890100
Acide D-gluconique 50% (p/p) dans l'eau
Acide D-gluconique
Formule: C₆H₁₂O₇
MW: 196,16 g/mol
Point de fusion: < 15 °C
Densité: 1.23 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004240
Numéro CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown-yellow Solution
Titration excess NaOH 49 to 55 %
Reducing sugars ≤3 %
Titration Argentometric ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité