D(+)-Glucose monohydraté
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1349.5000EA 113 EUR InStock
A1349.5000
D(+)-Glucose monohydraté
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198,17 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité